Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meta-Phosphoric acid |
| Farve | Colorless |
| Smeltepunkt | 600°C |
| Emballage | Poly bottle |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | (HPO3)n |
| Fysisk form | Solid |
| FN nummer | UN3260 |
| Procent renhed | ≥33.5% (T) |