Få mere at vide
Meta-fosforsyre, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15610710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15610710 1 kg 1kg
15620710 250 g 250g
15600710 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15610710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 041031KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klumper (glasagtig), 100 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37267-86-0
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meta-Phosphoric Acid
Mængde 1 kg
Lineær formel (HPO3)n
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Metaphosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid