Få mere at vide
Meta-Phosphoric Acid, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15602440 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde unitSize
15602440 100 g 100g
15632440 5 g 5g
15622440 500 g 500g
15612440 2.5 kg 2.5kg
15642440 6 x 500 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15602440 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 239275100G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 37267-86-0
Molekylær formel HO3P
Molekylvægt (g/mol) 79.979
MDL nummer MFCD00011351
InChI nøgle UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym metaphosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMIL OP(=O)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Meta-Phosphoric Acid
Mængde 100 g
Lineær formel (HPO3)n
FN nummer 3260
Grad ACS Reagent
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.