missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

meta-Methoxytopolin Riboside, TRC

Artikelnummer. 30473338
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473338 100 mg
30478599 25 mg
30480133 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473338 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM271665100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 101565-95-1
Molekylær formel C18H21N5O5
Molekylvægt (g/mol) 387.39
Synonym N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]adenosine, MemTR, 6-(3-Methoxybenzylamino)-9-ß-dribofuranosylpurine, N-[(3-Methoxyphenyl)methyl]-adenosine
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[(3-methoxyphenyl)methylamino]purin-9-yl]oxolane-3,4-diol
SMIL COc1cccc(CNc2ncnc3c2ncn3[C@@H]4O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]4O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale meta-Methoxytopolin Riboside
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-3-10(5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1
Formel vægt 387.1543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.