Få mere at vide
Mesulfen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesulfen |
| CAS | 135-58-0 |
| Molekylær formel | C14 H12 S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Mesulfen, Thianthrene','2,7-dimethyl-, 2,7-Dimethylthianthrene, Cutilen, Cutosolo, Mesulfen, Mesulphen, Mitabol, Mitigal, Neosulfine, Odylen, Peligal, Scabol, Sudermo, Thianthol, Thianthrol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12S2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15-12-6-4-10(2)8-14(12)16-11/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2Sc3cc(C)ccc3Sc2c1 |
| IUPAC navn | 2,7-dimethylthianthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.375 |
| Formel vægt | 244.038 |