Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Mesulergine hydrochloride
Beskrivelse
5-HT2A and 2C receptor antagonist (pA2 values are 9.1 for each receptor) and D2-like dopamine receptor partial agonist (Ki = 8 nM). Displays antiprolactin and antiparkinsonian effects in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesulergine hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 398.95 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 398.95 |