Få mere at vide
Mesterolone, TRC
Artikelnummer. 30009872
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009872 250 mg
30005608 50 mg
30005830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30009872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225800250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: The product is controlled by Misuse of Drugs Act 1971 and the Misuse of Drugs Regulations 2001, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1424-00-6
Molekylær formel C20 H32 O2
Molekylvægt (g/mol) 304.47
Synonym Androstan-3-one, 17-hydroxy-1-methyl-, (1α,5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-1α-methyl- (6CI,7CI,8CI), (1α,5α,17β)-17-Hydroxy-1-methylandrostan-3-one, 17β-Hydroxy-1α-methyl-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 1α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 1α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, Androviron, MEST, Mesteranum, Mesterolone, Mestoranum, NSC 75054, Proviron, Provirone 25, SH 723, Testiwop
IUPAC navn (1S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-1,10,13-trimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H]1CC(=O)C[C@@H]2CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesterolone
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-12-10-14(21)11-13-4-5-15-16-6-7-18(22)19(16,2)9-8-17(15)20(12,13)3/h12-13,15-18,22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Formel vægt 304.2402