missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mestanolone, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mestanolone |
| CAS | 521-11-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mestanolone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H32 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Androstan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, 17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one, 17α-Methylandrostan-3-on-17β-ol, 17α-Methylandrostanolone, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-3-androstanone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 5α-Androstan-17α-methyl-17β-ol-3-one, Androstalone, Assimil, Ermalone, Mestalone, Mestanolon, Mestanolone, Methybol, Methylandrostanolone, Methylantalon, NSC 18219, Preroide, RU 143, Tantarone, Stanozolol EP impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?