Få mere at vide
Mestanolone 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322436
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322436 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322436 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14914700ME100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mestanolone
CAS 521-11-9
Analyt- eller komponentnavne Mestanolone
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20 H32 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Androstan-3-one, 17-hydroxy-17-methyl-, (5α,17β)-, 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy-17-methyl- (6CI,7CI,8CI), 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstan-3-one, 17α-Methyl-5α-androstan-17β-ol-3-one, 17α-Methyl-5α-dihydrotestosterone, 17α-Methylandrostan-17β-ol-3-one, 17α-Methylandrostan-3-on-17β-ol, 17α-Methylandrostanolone, 17α-Methyldihydrotestosterone, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-3-androstanone, 17β-Hydroxy-17α-methyl-5α-androstan-3-one, 5α-Androstan-17α-methyl-17β-ol-3-one, Androstalone, Assimil, Ermalone, Mestalone, Mestanolon, Mestanolone, Methybol, Methylandrostanolone, Methylantalon, NSC 18219, Preroide, RU 143, Tantarone, Stanozolol EP impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H32O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h13,15-17,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMIL C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 304.47
Mængde 1 ml
Formel vægt 304.2402 g/mol