Få mere at vide
Invitrogen™ MessageAmp™ II aRNA amplifikationskit
Artikelnummer. 10056234
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
20 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10056234 20 reaktioner Hver
10321525 100 reaktioner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10056234 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1751
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
60 μL T7 Oligo(dT) Primer; 22 μL ArrayScript™ Revers transkriptase; 22 μL RNase-hæmmer; 42 μL 10X First Strand Buffer; 170 μL dNTP Mix; 210 μL 10X Anden Strand Buffer; 42 μL DNA-polymerase; 22 μL RNase H; 84 μL T7 enzymblanding; 84 μL T7 10X reaktionsbuffer; 84 μL hver T7 ATP , CTP, GTP og UTP; 40 μL Anden Runde Primere; 10 μL kontrol-RNA 1 mg/ml; 1,75 ml nukleasefrit vand; 30 ml vaskebuffer; 7 ml cDNA-bindingsbuffer; 9 ml aRNA-bindingsbuffer; 20 aRNA-filterpatroner; 40 aRNA-opsamlingsrør; 20 cDNA-filterpatroner og -rør; 20 cDNA-elueringsrør; 10 ml nukleasefrit vand
Forstærker så lidt som 100pg input RNA for GeneChip™ analyse
Systemoversigt
Ekspressionsprofilering ved hjælp af gen-arrays er blevet den mest udbredte metode til at vurdere genekspression på en genom-vid/skala. Den primære begrænsning af denne teknologi er kravet om store mængder RNA til array-hybridisering. Denne hindring overvindes normalt ved at bruge T7 RNA-polymerase-drevet transkription af cDNA (opnået fra samlede RNA-prøver) til at amplificere tilstrækkelige mængder af cRNA. Denne amplifikationsmetode er grundlaget for MessageAmp II aRNA amplifikationskit.
Et forbedret kit til cDNA-amplifikation Inkluderet
i kittet er ArrayScript™ RT, en rationelt konstrueret M-MLV revers transkriptase, som producerer ækvivalente eller højere udbytter af fuldlængde cDNA sammenlignet med andre enzymer. Brugen af ArrayScript RT i forbindelse med optimeringen af andenstrengs cDNA-syntesereaktionen resulterer i øget omdannelse af mRNA til dobbeltstrengede cDNA-skabeloner i fuld længde. Desuden, da in vitro-transskriptionen (IVT ) bruger MEGAscript™ teknologi, den IVT inkubationstiden forkortes. Disse forbedringer i MessageAmp II kit udfører også to-runde reaktioner, hvilket letter robust amplifikation af totalt RNA fra prøver så lave som 100pg.
Tilbehørsprodukter
Bio-11-UTP (Kat. Nr. AM8450) og Bio-16-UTP (Kat. Nr. AM8451) kan bruges i MessageAmp aRNA-amplifikationsreaktioner til målmærkning for GeneChip analyse. Bio-UTP'erne er bekræftet fri for uspecifik endonukleaseaktivitet, exonukleaseaktivitet og RNase-aktivitet og er funktionelt testet ved hjælp af MessageAmp II aRNA amplifikationskit.
  • Øget forstærkning: op til 5.000 gange
  • Større følsomhed på grund af øget udbytte af cDNA i fuld længde
  • GeneChip analyse med så lidt som 100 ng input RNA
  • Effektiv mærkning giver høj procentdel tilstedeværende opkald og lave 3'/5'-forhold
  • Inkluderer ArrayScript™ RT, en specifikt konstrueret M-MLV revers transkriptase
  • Optimeret anden streng cDNA syntesereaktion
Ekspressionsarray-mærkning, genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse, RNA-amplifikation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Godkendt til forsendelse på våd eller tør is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype aRNA Amplification Kit
Indhold og opbevaring •60μ l T7 Oligo(dT) Primer (-°20 C)
• 22μ l ArrayScript™ Bagside Transcriptase (-°20 C)
• 22μ l RNase-hæmmer (-°20 C)
• 42μ l 10X First Strand °Buffer (-20 C)
• 170μ l dNTP Mix (-°20 C)
• 210μ l 10X Second Strand °Buffer (-20 C)
• 42μ l DNA-polymerase (-°20 C)
• 22μ l RNase H (-°20 C)
• 84μ l T7 enzymblanding (-°20 C)
• 84μ l T7 10X reaktionsbuffer (-°20 C)
• 84μ l hver T7 ATP , CTP, GTP og °UTP (-20 C)
• 40μ l Anden runde °primere (-20 C)
• 10μ l Kontrol RNA 1 mg/°ml (-20 C)
• 1,75 ml nukleasefrit vand (enhver temperatur)
• 30 ml vaskebuffer (°4 C eller stuetemperatur)
• 7 ml cDNA-bindingsbuffer (stuetemperatur)
• 9 ml aRNA-bindingsbuffer (stuetemperatur)
• 20 aRNA-filterpatroner (stuetemperatur)
• 40 aRNA-opsamlingsrør (stuetemperatur)
• 20 cDNA-filterpatroner + rør (stuetemperatur)
• 20 cDNA-elueringsrør (stuetemperatur)
• 10 ml nukleasefrit vand (enhver temperatur)
Inkluderer etiket eller farvestof Nej
Omvendt transkriptase ArrayScript™
Prøvetype Poly(A+) RNA, totalt RNA
Format Sæt
Produktlinje Ambion, MessageAmp
Mængde 20 reaktioner