missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mesosulfuron, TRC

Artikelnummer. 30472598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472598 100 mg
30484120 10 mg
30468890 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM314120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 400852-66-6
Molekylær formel C16 H19 N5 O9 S2
Molekylvægt (g/mol) 489.4802
Synonym 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid, AE-F 154851, Mesosulfuron
IUPAC navn 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-(methanesulfonamidomethyl)benzoic acid
SMIL COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesosulfuron
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24)
Formel vægt 489.0624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.