Få mere at vide
Mesosulfuron-methyl 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315824
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315824 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315824 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14913500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesosulfuron-methyl
CAS 208465-21-8
Analyt- eller komponentnavne Mesosulfuron-methyl
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H21 N5 O9 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C17H21N5O9S2/c1-29-13-8-14(30-2)20-16(19-13)21-17(24)22-33(27,28)12-7-10(9-18-32(4,25)26)5-6-11(12)15(23)31-3/h5-8,18H,9H2,1-4H3,(H2,19,20,21,22,24)
SMIL COC(=O)c1ccc(CNS(=O)(=O)C)cc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
IUPAC navn methyl 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-(methanesulfonamidomethyl)benzoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 503.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 503.0781 g/mol