Få mere at vide
Mesosulfuron, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316050
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30316050 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30316050 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DRECA14913400
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesosulfuron
CAS 400852-66-6
Analyt- eller komponentnavne Mesosulfuron
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C16 H19 N5 O9 S2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 2-[[[[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-4-[[(methylsulfonyl)amino]methyl]benzoic acid, AE-F 154851
InChI formel InChI=1S/C16H19N5O9S2/c1-29-12-7-13(30-2)19-15(18-12)20-16(24)21-32(27,28)11-6-9(8-17-31(3,25)26)4-5-10(11)14(22)23/h4-7,17H,8H2,1-3H3,(H,22,23)(H2,18,19,20,21,24)
SMIL COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2cc(CNS(=O)(=O)C)ccc2C(=O)O)n1
IUPAC navn 2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]-4-(methanesulfonamidomethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 489.4802
Mængde 10 mg
Formel vægt 489.0624 g/mol