Få mere at vide
Mesoridazine, TRC
Artikelnummer. 30005504
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005504 10 mg
30003632 5 mg
30006951 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30005504 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22576010MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5588-33-0
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2
Molekylvægt (g/mol) 386.57
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)- (7CI,8CI), 1-Methyl-2-[2-[2-(methylsulfinyl)phenothiazin-10-yl]ethyl]piperidine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine, 10-[2-(1-Methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine, Mesoridazine, NSC 186066, Serentil, TPS 23, Thioridazine-2-sulfoxide
IUPAC navn 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazine
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoridazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Formel vægt 386.1487
Procent renhed >95%