Få mere at vide
Mesoridazine.besylate, Lipomed
Artikelnummer. 30458785
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30458785 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458785 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMMES1880BS100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Mesoridazine.besylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyt- eller komponentnavne Mesoridazine Besilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10 H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9 CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10 H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8 CI), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2 RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10 H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC navn benzensulfonsyre; 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazin
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 544.75
Mængde 100 mg
Formel vægt 544,1524 g/mol