Få mere at vide
Mesoridazin Besilate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462304
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462304 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462304 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0116.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyt- eller komponentnavne Mesoridazine Besilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC navn benzensulfonsyre; 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 544.75
Mængde 10 mg
Formel vægt 544,1524 g/mol