Få mere at vide
Mesoridazin Besilat (10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsufhinyl)-10H-fenothiazin-Besilat), Mikromol™
Artikelnummer. 18090180
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18090180 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090180 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0116.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mesoridazin-besilat (10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsufhinyl)-10H-fenothiazin-Besilat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoridazine Besilate
CAS 32672-69-8
Analyt- eller komponentnavne Mesoridazine Besilate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C21 H26 N2 O S2 . C6 H6 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thioridazine Hydrochloride Imp. B (EP), Thioridazine Imp. B (EP), 10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, benzenesulfonate (1:1)10H-Phenothiazine, 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)-10H-phenothiazine (1:1), Benzenesulfonic acid, compd. with 10-[2-(1-methyl-2-piperidyl)ethyl]-2-(methylsulfinyl)phenothiazine (1:1) (8CI), Lidanar, Lidanil, Mesoridazine benzenesulfonate, Mesoridazine besylate, NC 123, Imp. B (EP) as Besilate: 10-[2-[(2RS)-1-Methylpiperidin-2-yl]ethyl]-2-(methylsulphinyl)-10H-phenothiazine Besilate (MesoridazineBesilate), Thioridazine Hydrochloride Impurity B as Besilate, Thioridazine Impurity B as Besilate
InChI formel InChI=1S/C21H26N2OS2.C6H6O3S/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)25-21-11-10-17(26(2)24)15-19(21)23;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3;1-5H,(H,7,8,9)
SMIL CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)S(=O)C.OS(=O)(=O)c5ccccc5
IUPAC navn benzensulfonsyre; 10-[2-(1-methylpiperidin-2-yl)ethyl]-2-methylsulfinylphenothiazin
Molekylvægt (g/mol) 544.75
Mængde 50 mg
Formel vægt 544,1524 g/mol