Få mere at vide
Mesoprazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323679
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323679 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323679 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14913300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoprazine
CAS 1824-09-5
Analyt- eller komponentnavne Mesoprazine
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C10 H18 Cl N5 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(3-methoxypropyl)-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(isopropylamino)-6-[(3-methoxypropyl)amino]- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-(isopropylamino)-6-[(γ-methoxypropyl)amino]-s-triazine, G 34698, Mesoprazine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-
InChI formel InChI=1S/C10H18ClN5O/c1-7(2)13-10-15-8(11)14-9(16-10)12-5-4-6-17-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMIL COCCCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
IUPAC navn 6-chloro-N2-isopropyl-N4-(3-methoxypropyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 259.736
Mængde 1 ml
Formel vægt 259.12 g/mol