Få mere at vide
Mesoprazine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesoprazine |
| CAS | 1824-09-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mesoprazine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C10 H18 Cl N5 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-(3-methoxypropyl)-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(isopropylamino)-6-[(3-methoxypropyl)amino]- (6CI,7CI,8CI), 6-Chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 2-Chloro-4-(isopropylamino)-6-[(γ-methoxypropyl)amino]-s-triazine, G 34698, Mesoprazine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-(3-methoxypropyl)-N4-(1-methylethyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18ClN5O/c1-7(2)13-10-15-8(11)14-9(16-10)12-5-4-6-17-3/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMIL | COCCCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1 |
| Vis mere |