Få mere at vide
Mesoporphyrin IX dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309488
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309488 50 mg 50mg
11389478 10 mg 10mg
11399478 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043320.MF
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68938-72-7 | C34H40Cl2N4O4 | 639.62 g/mol
Mesoporphyrin IX dihydrochlorid bruges som reaktant til at konstruere effektive farvesensibiliserede solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68938-72-7
Molekylær formel C34H40Cl2N4O4
Molekylvægt (g/mol) 639.62
MDL nummer MFCD00136049
InChI nøgle YUIUEEROGVTICN-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesoporphyrin ix dihydrochloride, mesoporphyrin ix, dihydrochloride, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-21h,23h-porphine-2,18-dipropionic acid dihydrochloride, 21h,23h-porphine-2,18-dipropanoic acid, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-, dihydrochloride, 21h,23h-porphine-2,18-dipropanoic acid, 7,12-diethyl-3,8,13,17-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, mesoporphyrin ix dihydrochloride, synthetic, 3-18-2-carboxyethyl-8,13-diethyl-3,7,12,17-tetramethyl-22,23-dihydroporphyrin-2-yl propanoic acid dihydrochloride, 3-20-2-carboxyethyl-10,15-diethyl-5,9,14,19-tetramethyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1_,?.1?,__.1__,_? tetracosa-1,3 24 ,4,6,8,10,12,14,16 22 ,17,19-undecaen-4-yl propanoic acid dihydrochloride
PubChem CID 111858
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CCC1=C(C)C2=CC3=C(CC)C(C)=C(N3)C=C3N=C(C=C4N=C(C=C1N2)C(C)=C4CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesoporphyrin IX dihydrochloride
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water.
IUPAC navn 3-[18-(2-carboxyethyl)-8,13-diethyl-3,7,12,17-tetramethyl-22,23-dihydroporphyrin-2-yl]propansyre;dihydrochlorid
Formel vægt 639.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk