Få mere at vide
meso-tetraphenylporphin, lavt chlorindhold, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463807
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11463807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18261.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614.75 g/mol
meso-tetraphenylporphyrin er en porphyrin-baseret forbindelse af interesse i molekylær elektronik og supramolekylære byggesten. Porphyriner bruges ofte til at konstruere strukturer i supramolekylær kemi. Det finder det anvendelse som en sensibilisator, der bruges til den fotokemiske generering af singlet oxygen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
meso-tetraphenylporphyrin er en porphyrin-baseret forbindelse af interesse i molekylær elektronik og supramolekylære byggesten. Porphyriner bruges ofte til at konstruere strukturer i supramolekylær kemi. Det finder det anvendelse som en sensibilisator, der bruges til den fotokemiske generering af singlet oxygen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-23-7
Molekylær formel C44H30N4
Molekylvægt (g/mol) 614.75
MDL nummer MFCD00011680
InChI nøgle AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
SMIL N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Tetraphenylporphine
Navn note low chlorine
Smeltepunkt 449°C to 451°C
Mængde 5 g
Beilstein 379542
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 2,7,12,17-tetraphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1³,6.18,11.113,16]tetracosa-1,3,5,7,9,11,143(16,16),een
Formel vægt 614.71