Få mere at vide
meso-Tetraphenylporfin, lavt klor
Artikelnummer. 11453807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453807 1 g 1g
11463807 5 g 5g
11473807 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18261.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 917-23-7 | C44H30N4 | 614,75 g/mol
meso-tetraphenylporphyrin er en porphyrin-baseret forbindelse af interesse i molekylær elektronik og supramolekylære byggesten. Porphyriner bruges ofte til at konstruere strukturer i supramolekylær kemi. Det finder det anvendelse som en sensibilisator, der bruges til den fotokemiske generering af singlet oxygen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
meso-tetraphenylporphyrin er en porphyrin-baseret forbindelse af interesse i molekylær elektronik og supramolekylære byggesten. Porphyriner bruges ofte til at konstruere strukturer i supramolekylær kemi. Det finder det anvendelse som en sensibilisator, der bruges til den fotokemiske generering af singlet oxygen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 917-23-7
Molekylær formel C44H30N4
Molekylvægt (g/mol) 614.75
MDL nummer MFCD00011680
InChI nøgle AQPPOLXYUQPDOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraphenylporphyrin, 5,10,15,20-tetraphenylporphyrin, meso-tetraphenylporphine, tetraphenylporphine, 5,10,15,20-tetraphenylporphine, meso-tetraphenylporphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetraphenyl, 5,10,15,20-tetraphenyl-21h,23h-porphine, meso-tetraphenylporphyrine, tetraphenyl porphine
PubChem CID 70186
SMIL N1C2=CC=C1C(=C1C=CC(=N1)C(=C1C=CC(=N1)C(=C1NC(C=C1)=C2C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Tetraphenylporphine
Navn note low chlorine
Smeltepunkt 449°C to 451°C
Mængde 1 g
Beilstein 379542
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn 5,10,15,20-tetraphenyl-21,22-dihydroporphyrin
Formel vægt 614.71