Få mere at vide
meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine, 95%
Artikelnummer. 11425720
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425720 1 g 1g
11435720 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25946.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22112-78-3 | C48H38N4O4 | 734.856 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22112-78-3
Molekylær formel C48H38N4O4
Molekylvægt (g/mol) 734.856
MDL nummer MFCD09909566
InChI nøgle SKXWDGDNWBYACJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl porphyrin, tetra p-methoxyphenyl porphyrin, 21h,23h-porphine, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl, 5,10,15,20-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22-dihydroporphyrin, 2,7,12,17-tetrakis 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2.1.1 3 ,?.1?, 1 1 .1 1 3 , 1 ? tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undecaene, 4-methoxy-1-7,12,17-tris 4-methoxyphenyl-21,22,23,24-tetraazapentacyclo 16.2 .1.1<3,6>.1<8,11>.1<13,16> tetracosa-1,3,5,7,9,11 23 ,12,14,16,18 21 ,19-undec aen-2-yl benzene, acmc-209fs6, tetrakis p-methoxyphenyl porphyrin, meso-tetra 4-methoxyphenyl porphine
PubChem CID 140886
IUPAC navn 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)-21,22-dihydroporphyrin
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=C3C=CC(=C(C4=CC=C(N4)C(=C5C=CC(=N5)C(=C6C=CC2=N6)C7=CC=C(C=C7)OC)C8=CC=C(C=C8)OC)C9=CC=C(C=C9)OC)N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphine
Mængde 1 g
Formel vægt 734.87
Procent renhed 95%