missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

meso-Tetra (p-Bromophenyl) Porphine, TRC

Artikelnummer. 30450451
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450451 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450451 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT310613250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale meso-Tetra (p-Bromophenyl) Porphine
CAS 29162-73-0
Molekylær formel C44H26Br4N4
Mængde 250 mg
Synonym 5,10,15,20-Tetrakis(4-bromophenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetra(4-bromophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetra(p-bromophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(4-bromophenyl)-21H,23H-porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(4-bromophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(p-bromophenyl)porphyrin, Tetra(4-bromophenyl)porphyrin, Tetra(p-bromophenyl)porphyrin, Tetrakis(4-bromophenyl)porphyrin, meso-Tetra(4-bromophenyl)porphyrin, meso-Tetra(p-bromophenyl)porphyrin, meso-Tetrakis(4-bromophenyl)porphyrin
InChI formel InChI=1S/C44H26Br4N4/c45-29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(49-33)42(26-3-11-30(46)12-4-26)37-21-23-39(51-37)44(28-7-15-32(48)16-8-28)40-24-22-38(52-40)43(36-20-18-34(41)50-36)27-5-13-31(47)14-6-27/h1-24,49,52H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
SMIL Brc1ccc(cc1)c2c3C=Cc([nH]3)c(c4ccc(Br)cc4)c5ccc(n5)c(c6ccc(Br)cc6)c7ccc([nH]7)c(c8ccc(Br)cc8)c9ccc2n9
IUPAC navn (5Z,10Z,14Z,19Z)-5,10,15,20-tetrakis(4-bromophenyl)-21,23-dihydroporphyrin
Molekylvægt (g/mol) 930.32
Formel vægt 925.8891
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.