Få mere at vide
meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Tetrachloride, TRC
Artikelnummer. 30423173
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30423173 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30423173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT289248500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Tetrachloride
CAS 92739-63-4
Molekylær formel C44H38N8 • 4Cl
Mængde 500 mg
Synonym 5,10,15,20-Tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin Tetrachloride, TMPyP 4 Chloride, 4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methylpyridinium Tetrachloride
InChI formel InChI=1S/C44H37N8.4ClH/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;;;;/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*1H/q+3;;;;/p-3/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;;
SMIL C[N+]1=CC=C(/C(C(C=C/2)=NC2=C3C4=CC=[N+](C=C4)C)=C(C=C/5)/NC5=C(C6=N/C(C=C6)=C(C7=CC=C\3N7)/C8=CC=[N+](C=C8)C)\C9=CC=[N+](C=C9)C)C=C1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn 4,4',4'',4'''-(porphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(1-methylpyridin-1-ium) chloride
Molekylvægt (g/mol) 820.62
Formel vægt 818.2