Få mere at vide
meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Tetrachloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-Tetra (N-Methyl-4-pyridyl) Porphine Tetrachloride |
| CAS | 92739-63-4 |
| Molekylær formel | C44H38N8 • 4Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5,10,15,20-Tetrakis(1-methylpyridinium-4-yl)porphyrin Tetrachloride, TMPyP 4 Chloride, 4,4',4'',4'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methylpyridinium Tetrachloride |
| InChI formel | InChI=1S/C44H37N8.4ClH/c1-49-21-13-29(14-22-49)41-33-5-7-35(45-33)42(30-15-23-50(2)24-16-30)37-9-11-39(47-37)44(32-19-27-52(4)28-20-32)40-12-10-38(48-40)43(36-8-6-34(41)46-36)31-17-25-51(3)26-18-31;;;;/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*1H/q+3;;;;/p-3/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;;; |
| SMIL | C[N+]1=CC=C(/C(C(C=C/2)=NC2=C3C4=CC=[N+](C=C4)C)=C(C=C/5)/NC5=C(C6=N/C(C=C6)=C(C7=CC=C\3N7)/C8=CC=[N+](C=C8)C)\C9=CC=[N+](C=C9)C)C=C1.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC navn | 4,4',4'',4'''-(porphyrin-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis(1-methylpyridin-1-ium) chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 820.62 |
| Formel vægt | 818.2 |