missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

meso-Tetra (N-Methyl-2-pyridyl) Porphine Tetrachloride, TRC

Artikelnummer. 30426594
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426594 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28925510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tetra (N-Methyl-2-pyridyl) Porphine Tetrachloride
CAS 129051-18-9
Molekylær formel C44 H38 N8 . 4Cl
Mængde 10 mg
Synonym 2,2',2'',2'''-(21H,23H-Porphine-5,10,15,20-tetrayl)tetrakis[1-methylpyridinium Tetrachloride, TMPyP 2, meso-Tetra (N-Methyl-2-pyridyl) Porphine Tetrachloride
InChI formel InChI=1S/C44H37N8.4ClH/c1-49-25-9-5-13-37(49)41-29-17-19-31(45-29)42(38-14-6-10-26-50(38)2)33-21-23-35(47-33)44(40-16-8-12-28-52(40)4)36-24-22-34(48-36)43(32-20-18-30(41)46-32)39-15-7-11-27-51(39)3;;;;/h5-28H,1-4H3,(H,45,46,47,48);4*1H/q+3;;;;/p-3/b41-29-,41-30-,42-31-,42-33-,43-32-,43-34-,44-35-,44-36-;;;;
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].C[n+]1ccccc1c2c3C=Cc([nH]3)c(c4cccc[n+]4C)c5ccc(n5)c(c6cccc[n+]6C)c7ccc([nH]7)c(c8cccc[n+]8C)c9ccc2n9
IUPAC navn (1Z,4E,9E,15Z)-5,10,15,20-tetrakis(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)-21,23-dihydroporphyrin;tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 818.1973541
Formel vægt 820.64
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.