Få mere at vide
meso-erythritol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,1 g/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-Erythritol |
| CAS | 149-32-6 |
| Smeltepunkt | 119 °C til 124 °C |
| Kogepunkt | 329 °C til 331 °C |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Molekylær formel | C4H10O4 |
| MDL nummer | MFCD00004710 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1719753 |
| Merck Index | 14,3675 |
| Vis mere |