Få mere at vide
meso-erythritol, 99%
Artikelnummer. 11482478
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482478 25 g 25g
11492478 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15813.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    549.59 DKK
    470.65 DKK / 25g
    Spare 78.94 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122,12 g/mol
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,1 g/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-32-6
Molekylær formel C4H10O4
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00004710
InChI nøgle UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
IUPAC navn butan-1,2,3,4-tetrol
SMIL OCC(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Erythritol
Smeltepunkt 119 °C til 124 °C
Kogepunkt 329 °C til 331 °C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 25 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,1 g/ml).
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%