Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-Erythritol |
| Navn note | 99% |
| Smeltepunkt | 117,0 °C til 121,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 329,0 °C til 331,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOCH2[CH(OH)]2CH2OH |
| Mængde | 500 g |
| Vis mere |