Få mere at vide
meso-erythritol, 99%
Artikelnummer. 10050790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10050790 25 g Plastflaske 25g
10090820 100 g Plastflaske 100g
10348983 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10050790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117820250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-32-6
Molekylær formel C4H10O4
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00004710
InChI nøgle UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMIL OCC(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Erythritol
Navn note 99%
Smeltepunkt 117.0°C to 121.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 329.0°C to 331.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Mængde 25 g
Beilstein 01,525
Merck Index 15,3733
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
IUPAC navn (2S,3R)-butan-1,2,3,4-tetrol
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller