Få mere at vide
meso-erythritol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492478
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11492478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15813.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
meso-Erythritol bruges til at understøtte kulstofkildens vækstbehov for Gluconobacter-bakterier. Det bruges også i den kemiske analyse af reaktiviteten af forskellige radikaler og radikale anioner, i indkapslede faseændringsmaterialer (PCM'er) for at studere dets potentielle anvendelse i mikroelektronikkølingsapplikationer, som en referenceforbindelse i oprensnings- og analytiske procedurer udviklet til at teste fermenteringsbouillon.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,1 g/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 149-32-6
Molekylær formel C4H10O4
Molekylvægt (g/mol) 122.12
MDL nummer MFCD00004710
InChI nøgle UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
IUPAC navn butan-1,2,3,4-tetrol
SMIL OCC(O)C(O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-Erythritol
Smeltepunkt 119°C to 124°C
Kogepunkt 329°C to 331°C
Analyseprocentområde 99%
Mængde 100 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.1g/ml).
Formel vægt 122.12
Procent renhed 99%