Få mere at vide
meso-2,3-dimercaptosuccinsyre, TRC
Artikelnummer. 30372608
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30372608 1 g
1 options
Artikelnummer. 30372608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4467401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid
CAS 304-55-2
Molekylær formel C4H6O4S2
Mængde 1 g
Synonym Chemet, DIM-SA, DMS, DMSA, Ro 1-7977, Succimer, meso-Dimercaptosuccinic Acid, meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid, (R*,S*)-2,3-Dimercaptobutanedioic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S2/c5-3(6)1(9)2(10)4(7)8/h1-2,9-10H,(H,5,6)(H,7,8)/t1-,2+
SMIL OC(=O)[C@H](S)[C@H](S)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 181.9708