Få mere at vide
meso-2,3-dimercaptosuccinsyre, 98%
Artikelnummer. 10053180 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10053180 5 g Glasflaske 5g
10206860 25 g Glasflaske 25g
10553894 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10053180 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 226670050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    650.65 DKK / 5g
    Spare 129.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-55-2
Molekylær formel C4H6O4S2
Molekylvægt (g/mol) 182.21
MDL nummer MFCD00064799
InChI nøgle ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC navn (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-2, 3-Dimercaptosuccinic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 196 °C til 198 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 1% maks. (1 g, 105 °C, 3 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO2CCH(SH)CH(SH)CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15,8995
Formel vægt 182.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver