Få mere at vide
meso-2,3-Dimercaptosuccinsyre, 97%
Beskrivelse
Det anvendes som et selektivt maskeringsmiddel og chelateringsmiddel for cadmium ved EDTA-titrering af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som et selektivt maskeringsmiddel og chelateringsmiddel for cadmium ved EDTA-titrering af zink.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
(25 mg/ml, resulterer i farveløs til lysegul, klar).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid |
| Smeltepunkt | ∼196 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1725150 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Merck Index | 14,8865 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol (25 mg/ml, giver farveløs til lysegul, klar). |
| Formel vægt | 182.22 |
| Procent renhed | 97% |