Få mere at vide
meso-2,3-Dimercaptosuccinsyre, 97%
Artikelnummer. 11429026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429026 1 g 1g
11439026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17909.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 304-55-2 | C4H6O4S2 | 182,208 g/mol
Det anvendes som et selektivt maskeringsmiddel og chelateringsmiddel for cadmium ved EDTA-titrering af zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et selektivt maskeringsmiddel og chelateringsmiddel for cadmium ved EDTA-titrering af zink.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol
(25 mg/ml, resulterer i farveløs til lysegul, klar).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 304-55-2
Molekylær formel C4H6O4S2
Molekylvægt (g/mol) 182.208
MDL nummer MFCD00064799
InChI nøgle ACTRVOBWPAIOHC-XIXRPRMCSA-N
Synonym succimer, meso-2,3-dimercaptosuccinic acid, meso-dimercaptosuccinic acid, dmsa, dim-sa, 2r,3s-rel-2,3-dimercaptosuccinic acid, succimero, succimerum, chemet, dimercaptosuccinic acid
PubChem CID 2724354
ChEBI CHEBI:63623
IUPAC navn (2S,3R)-2,3-bis(sulfanyl)butandisyre
SMIL C(C(C(=O)O)S)(C(=O)O)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid
Smeltepunkt ∼196°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 1725150
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,8865
Opløselighedsinformation Soluble in water,and ethanol (25mg/ml,results in colorless to light yellow,clear).
Formel vægt 182.22
Procent renhed 97%