Få mere at vide
meso-2,3-dibromravsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275000 500 g Plastflaske 500g
11965031 2.5 kg Plastikflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147575000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 608-36-6 | Molekylærformel: C4H2Br2O4 | Molekylvægt: 273,87 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-36-6
Molekylær formel C4H2Br2O4
Molekylvægt (g/mol) 273.87
MDL nummer MFCD00066439
InChI nøgle FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-L
Synonym 2r,3s-2,3-dibromosuccinic acid, meso-2,3-dibromosuccinic acid, unii-d2ii9ugq9x, d2ii9ugq9x, butanedioic acid, 2,3-dibromo-, 2r,3s-rel, 2r,3s-rel-2,3-dibromosuccinic acid, 2r,3s-2,3-dibromobutanedioic acid, meso-dibromosuccinic acid, 2,3-dibromosuccinic acid, meso, 2,3-dibromosuccinic acid meso-form mi
PubChem CID 641611
IUPAC navn (2S,3R)-2,3-dibrombutandisyre
SMIL [O-]C(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale meso-2,3-Dibromosuccinic acid
Smeltepunkt >275,0 °C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 02,625
Merck Index 14,3029
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 20 g/L (17 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether, sparsomt opløselige i kloroform
Formel vægt 275.88
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver