missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol |
| CAS | 492-70-6 |
| Smeltepunkt | 139°C |
| Molekylær formel | HOCH(C6H5)CH(C6H5)OH |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, meso-Hydrobenzoin, meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.26 |
| Grad | Not Available |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?