Få mere at vide
meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethan, 97%
Beskrivelse
meso-1,2-dibrom-1,2-diphenylethan bruges til at studere reaktionen af± og meso-SBr2 med 9-substituerede fluorenidioner i dimethylsulfoxid. Det gennemgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
meso-1,2-dibrom-1,2-diphenylethan bruges til at studere reaktionen af± og meso-SBr2 med 9-substituerede fluorenidioner i dimethylsulfoxid. Det gennemgår elektrokemisk dehalogenering i acetonitril.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | meso-1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane |
| Smeltepunkt | ∽241 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 2050820 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 340.07 |
| Procent renhed | 97% |