Få mere at vide
Mesna, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesna |
| CAS | 19767-45-4 |
| Molekylær formel | C2 H5 O3 S2 . Na |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate, Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, sodium salt (1:1) (ACI), Ethanesulfonic acid, 2-mercapto-, monosodium salt (8CI, 9CI), 2-Mercapto-1-ethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid monosodium salt, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt, D 7093, MeSH ID: D015080, Mesnex, Mesnum, Mistabron, Mistabronco, Mitexan, Mucofluid, Prehepon, Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, UCB 3983, Uromitexan |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS |
| IUPAC navn | natrium; 2-sulfanylethanesulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.18 |
| Formel vægt | 163.9578 |