Få mere at vide
Mesna, Mikromol™
Artikelnummer. 17992966
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17992966 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17992966 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0345.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Mesna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesna
CAS 19767-45-4
Analyt- eller komponentnavne Mesna
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C2 H5 O3 S2 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
IUPAC navn natrium; 2-sulfanylethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 164.18
Mængde 250 mg
Formel vægt 163,9578 g/mol