Få mere at vide
Mesna, Mikromol™
Beskrivelse
Mesna
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesna |
| CAS | 19767-45-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mesna |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C2 H5 O3 S2 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mesna, Sodium 2-sulfanylethanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS |
| IUPAC navn | natrium; 2-sulfanylethanesulfonat |
| Vis mere |