Få mere at vide
(Mesitylene)tungsten tricarbonyl, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324507
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324507 250 mg 250mg
11334507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039589.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12129-69-0
Molekylær formel C12H12O3W
Molekylvægt (g/mol) 388.065
MDL nummer MFCD00015319
InChI nøgle OENLQXWEAUYNBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbonyl mesitylene tungsten 0, mesitylenetungsten tricarbonyl, tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-eta-1,3,5-trimethylbenzene tungsten, tungsten,tricarbonyl 1,2,3,4,5,6-h-1,3,5-trimethylbenzene
PubChem CID 10981963
IUPAC navn carbon monoxide;1,3,5-trimethylbenzene;tungsten
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C)C.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[W]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Mesitylene)tungsten tricarbonyl
Smeltepunkt 165°C (decomposition)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3466
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 388.08
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline