Få mere at vide
Mesitylen, TRC
Artikelnummer. 30472029
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30472029 100 mL
1 options
Artikelnummer. 30472029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM258390100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethylbenzene
CAS 108-67-8
Molekylær formel C9 H12
Mængde 100 mL
Synonym Benzene, 1,3,5-trimethyl-, Mesitylene (8CI), 1,3,5-Trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethylbenzene, 3,5-Dimethyltoluene, NSC 9273, sym-Trimethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
SMIL Cc1cc(C)cc(C)c1
IUPAC navn 1,3,5-trimethylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 120.19
Formel vægt 120.0939