Få mere at vide
Mesitylen, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10489620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10489620 1 L Glasflaske 1 L
10625752 250 mL Glasflaske 250ml
10195583 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125580010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 DKK
    1007.65 DKK / 1 L
    Spare 192.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-67-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.19
MDL nummer MFCD00008538
InChI nøgle AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC navn 1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylene
Smeltepunkt -45,0 °C
Tæthed 0.8675g/mL
Kogepunkt 163,0 °C til 166,0 °C
Flammepunkt 44 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H3(CH3)3
Brydningsindeks 1,4980 til 1,5000
Mængde 1 L
Beilstein 05, 406
Merck Index 15, 5977
Specifik vægtfylde 0.8675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,9 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: blandbar med alkohol, benzen og ether
Viskositet 0,834 mm2/s (20 °C)
Formel vægt 120.19
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene