Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesitylene |
| Smeltepunkt | -45.0°C |
| Tæthed | 0.8675g/mL |
| Kogepunkt | 163.0°C to 166.0°C |
| Flammepunkt | 44°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H3(CH3)3 |
| Brydningsindeks | 1.4980 to 1.5000 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Mesitylene
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene