Få mere at vide
Mesitylen, 98+%
Artikelnummer. 11443724
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443724 100 mL 100ml
11453724 500 mL 500ml
11463724 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443724 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11323.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120,195 g/mol
Mesitylen bruges til fremstilling af plast og farvestoffer. Det fungerer som opløsningsmiddel, ligand i organometallisk kemi og forløber for 2,4,6-trimethylanilin. Det bruges også som fremkalder til fotomønsterbare silikoner på grund af dets opløsningsmiddelegenskaber i elektronikindustrien. Det bruges som en intern standard i nuklear magnetisk resonans (NMR) prøver på grund af tilstedeværelsen af tre ækvivalente protoner i den. Det er involveret i produktionen af trimesinsyre og antioxygen, epoxyopstrammende middel og polyesterharpiksstabilisatorer. Yderligere bruges det som et additiv og komponent i flybenzinblandinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mesitylene bruges til fremstilling af plast og farvestoffer. Det fungerer som opløsningsmiddel, ligand i organometallisk kemi og forløber for 2,4,6-trimethylanilin. Det bruges også som fremkalder til fotomønsterbare silikoner på grund af dets opløsningsmiddelegenskaber i elektronikindustrien. Det bruges som en intern standard i nuklear magnetisk resonans (NMR) prøver på grund af tilstedeværelsen af tre ækvivalente protoner i den. Det er involveret i produktionen af trimesinsyre og antioxygen, epoxyopstrammende middel og polyesterharpiksstabilisatorer. Yderligere bruges det som et additiv og komponent i flybenzinblandinger.
Opløselighed Delvis blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-67-8
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00008538
InChI nøgle AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
IUPAC navn 1,3,5-trimethylbenzen
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylene
Smeltepunkt -45 °C
Tæthed 0.865
Kogepunkt 163 °C til 165 °C
Flammepunkt 44 °C (111 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.499
Mængde 100 mL
FN nummer UN2325
Beilstein 906806
Merck Index 14,5907
Opløselighedsinformation Delvist blandet med vand.
Formel vægt 120.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mesitylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethylbenzene