Få mere at vide
Mesitylen-2-sulfonylchlorid, 99%
Beskrivelse
Mesitylen-2-sulfonylchlorid anvendes som reagens til intramolekylære lactamiseringer og lactonisering. Det fungerer også som et reagens til beskyttelse af guanidinogrupper og tryptofan. Det bruges som koblingsreagens i polynukleotidsyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mesitylen-2-sulfonylchlorid anvendes som reagens til intramolekylære lactamiseringer og lactonisering. Det fungerer også som et reagens til beskyttelse af guanidinogrupper og tryptofan. Det bruges som koblingsreagens i polynukleotidsyntese
. Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Ukompatibel med stærke baser. Opbevares væk fra fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesitylene-2-sulfonyl chloride |
| Smeltepunkt | 53 °C til 57 °C |
| Kogepunkt | 150 °C (20 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lugt | Irriterende |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 1107601 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i toluen (næsten gennemsigtig). |
| Vis mere |