Få mere at vide
Mesitylen-2-sulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11479343
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479343 25 g 25g
11489343 100 g 100g
11499343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11775.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 773-64-8 | C9H11ClO2S | 218,695 g/mol
Mesitylen-2-sulfonylchlorid anvendes som reagens til intramolekylære lactamiseringer og lactonisering. Det fungerer også som et reagens til beskyttelse af guanidinogrupper og tryptofan. Det bruges som koblingsreagens i polynukleotidsyntese
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mesitylen-2-sulfonylchlorid anvendes som reagens til intramolekylære lactamiseringer og lactonisering. Det fungerer også som et reagens til beskyttelse af guanidinogrupper og tryptofan. Det bruges som koblingsreagens i polynukleotidsyntese
. Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Ukompatibel med stærke baser. Opbevares væk fra fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-64-8
Molekylær formel C9H11ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.695
MDL nummer MFCD00007434
InChI nøgle PVJZBZSCGJAWNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-mesitylenesulfonyl chloride, mesitylenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethyl, mesitylsulfonyl chloride, 2-mesitylenesulfonylchloride, mesitylene-2-sulphonyl chloride, 2,4,6-trimethyl-benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-trimethylphenylsulfonyl chloride, mesitylsulfonylchloride
PubChem CID 13046
IUPAC navn 2,4,6-trimethylbenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C)S(=O)(=O)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesitylene-2-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Kogepunkt 150°C (20 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Irritating
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1107601
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in toluene (almost transparency).
Formel vægt 218.7
Procent renhed 99%