Få mere at vide
Mesitylcopper, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mesitylcopper |
| CAS | 75732-01-3 |
| Molekylær formel | C9H11Cu |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (2,4,6-Trimethylphenyl)copper, 1,3,5-Trimethyl-benzene Copper Complex, Copper(I) Mesityl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3; |
| SMIL | Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1 |
| IUPAC navn | (2,4,6-trimethylphenyl)copper |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.73 |
| Formel vægt | 182.0157 |