missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mesitylcopper, TRC

Artikelnummer. 30474770
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474770 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM360440500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mesitylcopper
CAS 75732-01-3
Molekylær formel C9H11Cu
Mængde 500 mg
Synonym (2,4,6-Trimethylphenyl)copper, 1,3,5-Trimethyl-benzene Copper Complex, Copper(I) Mesityl
InChI formel InChI=1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3;
SMIL Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1
IUPAC navn (2,4,6-trimethylphenyl)copper
Molekylvægt (g/mol) 182.73
Formel vægt 182.0157
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.