Få mere at vide
Mesityloxid, TRC
Artikelnummer. 30480787
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
30480787 100 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30480787 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM225635100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mesityloxide
CAS 141-79-7
Molekylær formel C6 H10 O
Mængde 100 mL
Synonym 4-Methylpent-3-en-2-one, Cilastatin Sodium Imp. D (EP), 3-Penten-2-one, 4-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 4-Methyl-3-penten-2-one (ACI), 2,2-Dimethylvinyl methyl ketone, 2-Methyl-2-penten-4-one, 2-Methyl-4-oxo-2-pentene, 4-Methyl-3-pentene-2-one, Isobutenyl methyl ketone, Isopropylideneacetone, Mesityl oxide, Methyl 2,2-dimethylvinyl ketone, Methyl 2-methyl-1-propenyl ketone, Methyl isobutenyl ketone, NSC 38717
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
SMIL CC(=CC(=O)C)C
IUPAC navn 4-methylpent-3-en-2-one
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Formel vægt 98.0732